N-(3-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905067-1G PC905067-250MG
APOSPC905067-1GEA 445 CHF
APOSPC905067-1G APOSPC905067-250MG
N-(3-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide 95%
N-(3-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide
Formel: C₈H₈FNO
MW: 153.154 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19441851
CAS-Nummer: 153797-65-0