2-Chloro-5'-fluoroacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-1-(3-fluorophenyl)ethanone
PC905062-1G PC905062-250MG
APOSPC905062-1GEA 632 CHF
APOSPC905062-1G APOSPC905062-250MG
2-Chloro-5'-fluoroacetophenone 95%
2-Chloro-5'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆ClFO
MW: 172,584 g/mol
Melting Pt: 27…32 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09992878
CAS-Nummer: 53688-18-9
UN: 3261
ADR: 8,III