4,4-Difluorocyclohexaneethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904995-1G
PC904995-250MG
APOSPC904995-1GEA
400
CHF
APOSPC904995-1G
APOSPC904995-250MG
4,4-Difluorocyclohexaneethanamine 95%
4,4-Difluorocyclohexaneethanamine
Formel:
C₈H₁₅F₂N MW: 163.208 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13189567 CAS-Nummer: 1054314-53-2 |