4-Fluoro-2-morpholinoaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904965-1G PC904965-5G
APOSPC904965-1GEA 108 CHF
APOSPC904965-1G APOSPC904965-5G
4-Fluoro-2-morpholinoaniline 95%
4-Fluoro-2-morpholinoaniline
Formel: C₁₀H₁₃FN₂O
MW: 196,221 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11849334
CAS-Nummer: 232951-87-0