N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904889-1G
PC904889-250MG
APOSPC904889-1GEA
522
CHF
APOSPC904889-1G
APOSPC904889-250MG
N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide 95%
N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide
Formel:
C₇H₅ClFNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19441850 CAS-Nummer: 1070892-66-8 |