Methyl 2-fluoro-3-hydroxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904877-1G
PC904877-250MG
APOSPC904877-1GEA
96.1
CHF
APOSPC904877-1G
APOSPC904877-250MG
Methyl 2-fluoro-3-hydroxybenzoate 95%
Methyl 2-fluoro-3-hydroxybenzoate
Formel:
C₈H₇FO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14698042 CAS-Nummer: 1214324-64-7 |