2-Amino-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904758-1G PC904758-5G
APOSPC904758-1GEA 0 CHF
APOSPC904758-1G APOSPC904758-5G
2-Amino-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
2-Amino-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₃ClF₃N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06656426
CAS-Nummer: 16097-60-2