2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904756-1G PC904756-5G
APOSPC904756-1GEA 181 CHF
APOSPC904756-1G APOSPC904756-5G
2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile
Formel: C₈H₃F₂NO
MW: 167,112 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09907858
CAS-Nummer: 149489-14-5