1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904625-100MG
PC904625-1G
PC904625-250MG
APOSPC904625-100MGEA
325
CHF
APOSPC904625-100MG
APOSPC904625-1G
APOSPC904625-250MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one 98%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one
Formel:
C₇H₁₀F₃NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09936907 CAS-Nummer: 81363-14-6 |