3-Ethenyl-5-fluoropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Fluoro-5-vinylpyridine
PC904618-1G
PC904618-250MG
APOSPC904618-1GEA
291
CHF
APOSPC904618-1G
APOSPC904618-250MG
3-Ethenyl-5-fluoropyridine 95%
3-Ethenyl-5-fluoropyridine
Formel:
C₇H₆FN MW: 123.128 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18384200 CAS-Nummer: 1133879-69-2 |