4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)toluene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Fluoro-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
PC904607-1G
PC904607-250MG
APOSPC904607-1GEA
880
CHF
APOSPC904607-1G
APOSPC904607-250MG
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)toluene 95%
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)toluene
Formel:
C₈H₉FO₂S MW: 188,219 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09259030 CAS-Nummer: 828270-66-2 |