6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC904604-100MG
PC904604-250MG
APOSPC904604-100MGEA
68
CHF
APOSPC904604-100MG
APOSPC904604-250MG
6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole 96%
6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₆BrFN₂ MW: 229.049 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20278282 CAS-Nummer: 1394120-64-9 |