2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904601-1G PC904601-250MG
APOSPC904601-1GEA 73.8 CHF
APOSPC904601-1G APOSPC904601-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 95%
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole
Formel: C₄H₃F₃N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18415320
CAS-Nummer: 66675-22-7