6-Fluoro-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904597-1G
PC904597-250MG
APOSPC904597-1GEA
967
CHF
APOSPC904597-1G
APOSPC904597-250MG
6-Fluoro-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
6-Fluoro-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel:
C₇H₆FN₃ MW: 151,141 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11616901 CAS-Nummer: 920036-28-8 |