2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904567-1G
PC904567-250MG
APOSPC904567-1GEA
751
CHF
APOSPC904567-1G
APOSPC904567-250MG
2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₇FO₄ MW: 198,148 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12406363 CAS-Nummer: 914301-44-3 |