(S)-3-Fluoropyrrolidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC904564-1G PC904564-5G
APOSPC904564-1GEA 372 CHF
APOSPC904564-1G APOSPC904564-5G
(S)-3-Fluoropyrrolidine 96%
(S)-3-Fluoropyrrolidine
Formel: C₄H₈FN
MW: 89,111 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738461
CAS-Nummer: 136725-54-7