5-Fluoro-D-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904537-1G
PC904537-250MG
PC904537-500MG
APOSPC904537-1GEA
1050
CHF
APOSPC904537-1G
APOSPC904537-250MG
APOSPC904537-500MG
5-Fluoro-D-tryptophan 97%
5-Fluoro-D-tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₁FN₂O₂ MW: 222,216 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06797666 CAS-Nummer: 97749-24-1 |