Benzyl 3-fluoropropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904506-1G
PC904506-250MG
APOSPC904506-1GEA
688
CHF
APOSPC904506-1G
APOSPC904506-250MG
Benzyl 3-fluoropropanoate 95%
Benzyl 3-fluoropropanoate
Formel:
C₁₀H₁₁FO₂ MW: 182,192 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21332902 CAS-Nummer: 115952-61-9 |