2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904459-1G PC904459-250MG
APOSPC904459-1GEA 151 CHF
APOSPC904459-1G APOSPC904459-250MG
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene 95%
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene
Formel: C₈H₉FO₂S
MW: 188.219 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15527249
CAS-Nummer: 828270-58-2