4-(Chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904276-1G
PC904276-500MG
APOSPC904276-1GEA
862
CHF
APOSPC904276-1G
APOSPC904276-500MG
4-(Chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
4-(Chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₆H₆ClF₃N₂ MW: 198,573 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21647876 CAS-Nummer: 1222556-79-7 |