5-Fluoro-N-methoxy-N-methylnicotinamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904193-1G
PC904193-250MG
APOSPC904193-1GEA
436
CHF
APOSPC904193-1G
APOSPC904193-250MG
5-Fluoro-N-methoxy-N-methylnicotinamide 95%
5-Fluoro-N-methoxy-N-methylnicotinamide
Formel:
C₈H₉FN₂O₂ MW: 184,168 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18256732 CAS-Nummer: 342602-54-4 |