2-[(Ethylamino)methyl]-4-fluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904176-1G PC904176-250MG
APOSPC904176-1GEA 522 CHF
APOSPC904176-1G APOSPC904176-250MG
2-[(Ethylamino)methyl]-4-fluorophenol 95%
2-[(Ethylamino)methyl]-4-fluorophenol
Formel: C₉H₁₂FNO
MW: 169.196 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21641326
CAS-Nummer: 1363166-27-1