5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904015-1G
PC904015-5G
APOSPC904015-1GEA
122
CHF
APOSPC904015-1G
APOSPC904015-5G
5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₆H₅F₃N₂O₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12827694 CAS-Nummer: 179732-64-0 |