(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
H-4,4-DiF-Pro-OH·HCl
PC903976-100MG
PC903976-250MG
APOSPC903976-100MGEA
59.2
CHF
APOSPC903976-100MG
APOSPC903976-250MG
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride 95+%
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formel:
C₅H₇F₂NO₂·ClH MW: 187,572 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22199978 CAS-Nummer: 1588480-37-8 |