Methyl 4-chloro-5-fluoroanthranilate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903975-10G PC903975-1G PC903975-5G
APOSPC903975-10GEA 1360 CHF
APOSPC903975-10G APOSPC903975-1G APOSPC903975-5G
Methyl 4-chloro-5-fluoroanthranilate 95%
Methyl 4-chloro-5-fluoroanthranilate
Formel: C₈H₇ClFNO₂
MW: 203,598 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15523631
CAS-Nummer: 104901-79-3