5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903941-10G
PC903941-1G
PC903941-5G
APOSPC903941-10GEA
1260
CHF
APOSPC903941-10G
APOSPC903941-1G
APOSPC903941-5G
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₃ MW: 220,145 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185683 CAS-Nummer: 716-31-4 |