1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC903922-1G PC903922-25G PC903922-5G
APOSPC903922-1GEA 26.2 CHF
APOSPC903922-1G APOSPC903922-25G APOSPC903922-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene 99%
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene
Formel: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,572 g/mol
Melting Pt: 59…60 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD15527686
CAS-Nummer: 118664-99-6