1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC903913-1G
PC903913-5G
APOSPC903913-1GEA
158
CHF
APOSPC903913-1G
APOSPC903913-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₆H₅F₃N₂O MW: 178,112 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11707230 CAS-Nummer: 497833-04-2 |