4-(2-Fluoro-phenyl)-piperidin-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903851-1G
PC903851-250MG
APOSPC903851-1GEA
688
CHF
APOSPC903851-1G
APOSPC903851-250MG
4-(2-Fluoro-phenyl)-piperidin-4-ol 95%
4-(2-Fluoro-phenyl)-piperidin-4-ol
Formel:
C₁₁H₁₄FNO MW: 195,233 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05237198 CAS-Nummer: 871113-19-8 |