5-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluoropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC903848-1G PC903848-250MG
APOSPC903848-1GEA 637 CHF
APOSPC903848-1G APOSPC903848-250MG
5-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluoropyridine 97%
5-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluoropyridine
Formel: C₆H₄Cl₂FN
MW: 180,007 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16608217
CAS-Nummer: 1227585-36-5
UN: 3261
ADR: 8,III