5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903825-1G
APOSPC903825-1GEA 147 CHF
APOSPC903825-1G
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol 95%
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
Formel: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11219501
CAS-Nummer: 52085-92-4