4-Chloro-2,5-difluoroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2,5-difluorophenylamine
PC903815-1G PC903815-5G
APOSPC903815-1GEA 59.2 CHF
APOSPC903815-1G APOSPC903815-5G
4-Chloro-2,5-difluoroaniline 98%
4-Chloro-2,5-difluoroaniline
Formel: C₆H₄ClF₂N
MW: 163,552 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06808807
CAS-Nummer: 2613-30-1