3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9038-1G PC9038-5G
APOSPC9038-1GEA 26.2 CHF
APOSPC9038-1G APOSPC9038-5G
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
Formel: C₆H₃F₉O
Siedepunkt: 52 °C (41 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042341
CAS-Nummer: 89807-87-4