Ethyl 2-fluoro-6-methylbenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903790-10G
PC903790-1G
PC903790-5G
APOSPC903790-10GEA
905
CHF
APOSPC903790-10G
APOSPC903790-1G
APOSPC903790-5G
Ethyl 2-fluoro-6-methylbenzoate 97%
Ethyl 2-fluoro-6-methylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₁FO₂ MW: 182,192 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11870183 CAS-Nummer: 90259-30-6 |