4-Chloro-6-fluoro-1H-indole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC903779-100MG PC903779-250MG
APOSPC903779-100MGEA 69.6 CHF
APOSPC903779-100MG APOSPC903779-250MG
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole 95+%
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole
Formel: C₈H₅ClFN
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07781557
CAS-Nummer: 885520-79-6