4-Chloro-2-fluoronicotinaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC903671-1G
PC903671-250MG
PC903671-5G
APOSPC903671-1GEA
122
CHF
APOSPC903671-1G
APOSPC903671-250MG
APOSPC903671-5G
4-Chloro-2-fluoronicotinaldehyde 95+%
4-Chloro-2-fluoronicotinaldehyde
Formel:
C₆H₃ClFNO MW: 159,546 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD15143389 CAS-Nummer: 1232432-20-0 |