4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903669-1G
PC903669-5G
APOSPC903669-1GEA
119
CHF
APOSPC903669-1G
APOSPC903669-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline 98%
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline
Formel:
C₉H₆ClFN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11047031 CAS-Nummer: 1044768-44-6 |