2-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903647-1G PC903647-250MG
APOSPC903647-1GEA 101 CHF
APOSPC903647-1G APOSPC903647-250MG
2-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)ethanol 95%
2-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)ethanol
Formel: C₁₀H₁₀FNO
MW: 179,191 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09752697
CAS-Nummer: 101349-12-6