Methyl 2-amino-3,5-difluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903644-1G
PC903644-5G
APOSPC903644-1GEA
66.2
CHF
APOSPC903644-1G
APOSPC903644-5G
Methyl 2-amino-3,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 2-amino-3,5-difluorobenzoate
Formel:
C₈H₇F₂NO₂ MW: 187.143 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12159866 CAS-Nummer: 1184559-12-3 |