5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC903633-100MG
PC903633-50MG
APOSPC903633-100MGEA
55.7
CHF
APOSPC903633-100MG
APOSPC903633-50MG
5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde 98%
5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formel:
C₈H₅FN₂O MW: 164,137 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06739142 CAS-Nummer: 485841-48-3 |