1-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)bromobenzene
PC903007-1G PC903007-25G PC903007-5G
APOSPC903007-1GEA 78.4 CHF
APOSPC903007-1G APOSPC903007-25G APOSPC903007-5G
1-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₈H₆BrF₃O₂
MW: 271.031 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258678
CAS-Nummer: 1049730-84-8