1-(Allyloxymethyl)-2-fluorobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902975-1G PC902975-5G
APOSPC902975-1GEA 174 CHF
APOSPC902975-1G APOSPC902975-5G
1-(Allyloxymethyl)-2-fluorobenzene 98%
1-(Allyloxymethyl)-2-fluorobenzene
Formel: C₁₀H₁₁FO
MW: 166,192 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13195729
CAS-Nummer: 1199773-12-0