2-Chloro-4-fluoro-3-nitrotoluene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902965-1G PC902965-250MG
APOSPC902965-1GEA 776 CHF
APOSPC902965-1G APOSPC902965-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-nitrotoluene 98%
2-Chloro-4-fluoro-3-nitrotoluene
Formel: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,572 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26940372
CAS-Nummer: 1805115-44-9