(S)-2,2-Dimethyl-1-trifluoromethyl-propylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902868-1G
PC902868-250MG
APOSPC902868-1GEA
854
CHF
APOSPC902868-1G
APOSPC902868-250MG
(S)-2,2-Dimethyl-1-trifluoromethyl-propylamine 95%
(S)-2,2-Dimethyl-1-trifluoromethyl-propylamine
Formel:
C₆H₁₂F₃N MW: 155,161 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08058822 CAS-Nummer: 736127-08-5 |