2-Fluoro-4-(1-methylhydrazin-1-yl)benzonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902823-1G PC902823-5G
APOSPC902823-1GEA 262 CHF
APOSPC902823-1G APOSPC902823-5G
2-Fluoro-4-(1-methylhydrazin-1-yl)benzonitrile 96%
2-Fluoro-4-(1-methylhydrazin-1-yl)benzonitrile
Formel: C₈H₈FN₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22549309
CAS-Nummer: 1357626-46-0