3,4-Difluoro-2-methylaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902773-1G PC902773-250MG
APOSPC902773-1GEA 825 CHF
APOSPC902773-1G APOSPC902773-250MG
3,4-Difluoro-2-methylaniline 98%
3,4-Difluoro-2-methylaniline
Formel: C₇H₇F₂N
MW: 143,134 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519029
CAS-Nummer: 114153-09-2