2-Amino-4,6-difluoropyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4,6-Difluoropyrimidin-2-amine
PC902684-1G PC902684-5G
APOSPC902684-1GEA 126 CHF
APOSPC902684-1G APOSPC902684-5G
2-Amino-4,6-difluoropyrimidine 95%
2-Amino-4,6-difluoropyrimidine
Formel: C₄H₃F₂N₃
MW: 131,084 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00233527
CAS-Nummer: 675-11-6