2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902646-1G PC902646-25G PC902646-5G
APOSPC902646-1GEA 149 CHF
APOSPC902646-1G APOSPC902646-25G APOSPC902646-5G
2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline 97%
2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline
Formel: C₆H₃Cl₂F₂N
MW: 197,998 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12827974
CAS-Nummer: 50408-95-2