Ethyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902634-1G
PC902634-5G
APOSPC902634-1GEA
223
CHF
APOSPC902634-1G
APOSPC902634-5G
Ethyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 97%
Ethyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate
Formel:
C₁₀H₁₂FNO₂ MW: 197,206 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20484495 CAS-Nummer: 73781-63-2 |