1-(3-Fluorophenyl)pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902595-1G PC902595-5G
APOSPC902595-1GEA 244 CHF
APOSPC902595-1G APOSPC902595-5G
1-(3-Fluorophenyl)pyrazole 97%
1-(3-Fluorophenyl)pyrazole
Formel: C₉H₇FN₂
MW: 162,164 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699188
CAS-Nummer: 37649-86-8